Learn More
2,2':6',2' '-Terpiridina, TRC
Código de producto. 30138683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138683 1 mg 1 miligramo
30136681 2 mg 2 miligramos
30005100 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1175101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1148-79-4
Fórmula molecular C15H11N3
Peso molecular (g/mol) 233.27
Sinónimo 2,26,2-Terpyridine Terpy
Nombre IUPAC 2,6-dipiridin-2-ilpiridina
SMILES c1ccc(nc1)c2cccc(n2)c3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2':6',2' '-Terpyridine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0953