Learn More
2,2':6',2″-terpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413167 5 g 5 g
11402010 0.25 g 0.25 g
11443348 0.25 g 0.25 g
11412010 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15413167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17750.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1148-79-4 | C15H11N3 | 233.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2,2′;6′,2″-terpiridina se utiliza ampliamente en el campo de la química supramolecular, que se utiliza para la fabricación de gradillas, escaleras y rejillas, helicados, catenanos y dendrímeros.Desempeña un papel importante como ligando en la química de la coordinación.Sus complejos se emplean en la oxidación de alcoholes, la carbonilación de compuestos aromáticos y como moléculas de unión al oxígeno.Se utilizaron ligandos funcionalizados de terpiridina en semiconductores y paneles solares.Forma complejos de quelato con europio(III) y terbio(III), que se utilizan en el etiquetado de proteínas.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1148-79-4
Fórmula molecular C15H11N3
Peso molecular (g/mol) 233.27
Número MDL MFCD00006213
Clave InChI DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
PubChem CID 70848
ChEBI CHEBI:245199
Nombre IUPAC 2,6-dipiridin-2-ilpiridina
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2':6',2''-Terpyridine
Punto de fusión 89°C to 92°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.28
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2':6',2''-Terpyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2:6,2-Terpyridine