Learn More
2,2':6',2″-Terpiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15388523 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15388523 250 mg 250 miligramos
15325235 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15388523 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215632500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1148-79-4 | C15H11N3 | 233.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1148-79-4
Fórmula molecular C15H11N3
Peso molecular (g/mol) 233.27
Número MDL MFCD00006213
Clave InChI DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
PubChem CID 70848
ChEBI CHEBI:245199
Nombre IUPAC 2,6-dipiridin-2-ilpiridina
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2':6',2''-Terpyridine
Punto de fusión 89.0°C to 91.0°C
Punto de ebullición 370.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.28
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2':6',2''-Terpyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.