Learn More
Ácido 2,2':6',2″-terpiridina-4'-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429105 250 mg 250 miligramos
15457817 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429105 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37760.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 148332-36-9 | C16H11N3O2 | 277.28 g/mol
2,2':6',2″-Terpyridine-4'-carboxylic acid is used as dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,2′:6′,2′′-terpiridina-4′-carboxílico se utiliza como colorante intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148332-36-9
Fórmula molecular C16H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 277.28
Número MDL MFCD04114290
Clave InChI ZYTWXMBGOUJDHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylic acid, 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylicacid, 2,6-bis pyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid, acmc-1c3v7, 4'-carboxy-2,2':6',2-terpyridine, 2,2:6,2'-terpyridine-4-carboxylic acid, 1∼2∼,2∼2∼:2∼6∼,3∼2∼-terpyridine-2∼4∼-carboxylic acid, 2,2\\':6\\',2\\'\\'-terpyridine-4\\'-carboxylic acid
PubChem CID 2762749
Nombre IUPAC ácido 2,6-dipiridin-2-ilpiridina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid
Punto de fusión 280°C to 282°C
Color Blanco a crema
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo