Learn More
Éster metílico del ácido 2-(2-((6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-il)oxi)fenil)-2-oxoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-((6-(2-Cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl)oxy)phenyl)-2-oxoacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 143130-93-2 |
| Fórmula molecular | C20H13N3O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13N3O5/c1-26-20(25)19(24)14-7-3-5-9-16(14)28-18-10-17(22-12-23-18)27-15-8-4-2-6-13(15)11-21/h2-10,12H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=O)c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-il]oxifenil]-2-oxoacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 375.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.0855 |