Learn More
2,2,5-Trimetil-3-hexen-1-ol, 97 %
Código de producto. 15449099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449099 1 g 1 g
15459099 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19702.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608534-29-8
Fórmula molecular C9H18O
Número MDL MFCD03788753
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,5-Trimethyl-3-hexen-1-ol
Índice de refracción 1.4435
Cantidad 1 g
Beilstein 6774184
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%