Learn More
Ácido 2,2,5-trimetil-1,3-dioxano-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30457366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457366 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30457366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795990250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid
CAS 16837-14-2
Fórmula molecular C8 H14 O4
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-7(2)11-4-8(3,5-12-7)6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC1(C)OCC(C)(CO1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,2,5-trimetil-1,3-dioxano-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 174.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0892