Learn More
Éster etenílico del ácido 2,2,5-trimetil-1,3-dioxano-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Ethenyl Ester |
| CAS | 865860-80-6 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-5-12-8(11)10(4)6-13-9(2,3)14-7-10/h5H,1,6-7H2,2-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OCC(C)(CO1)C(=O)OC=C |
| Nombre IUPAC | 2,2,5-trimetil-1,3-dioxano-5-carboxilato de etenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1049 |