Learn More
Ácido 2-(2,5-dimetil-1H-pirrol-1-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10780924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10780924 250 mg 250 miligramos
10421313 1 g 1 g
10133964 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10780924 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39901CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 92028-57-4
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.25
Número MDL MFCD01125264
Clave InChI ZLYUUANOICYAAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrolyl benzoic acid, cbmicro_048042, benzoic acid,2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 292956
Nombre IUPAC ácido 2-(2,5-dimetilpirrol-1-il)benzoico
SMILES CC1=CC=C(C)N1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 97%