Learn More
Ácido 2-(2,5-dimetil-1,3-tiazol-4-il)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10426492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10426492 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10763853 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10426492 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL01023CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
CAS 306937-38-2
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.214
Número MDL MFCD02677725
Clave InChI FFPWICPYXBDRHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetic acid, 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid,2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid, 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, maybridge3_007546, 4-thiazoleaceticacid,2,5-dimethyl
PubChem CID 2747583
Nombre IUPAC ácido 2-(2,5-dimetil-1,3-tiazol-4-il)acético
SMILES CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2, 5-Dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza 97%