Learn More
2-(2,5-Dimetoxifenil)-N-(2-metoxibencil)etanolamina Cloruro, TRC
Código de producto. 30386358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386358 10 mg
30371711 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47129010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1566571-52-5
Fórmula molecular C18 H23 N O3 . HCl
Peso molecular (g/mol) 337.841
Sinónimo 25H-NBOMe HCl, Benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(2,5-dimetoxifenil)-N-[(2-metoxifenil)metil]etanamina; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(OC)c(CCNCc2ccccc2OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 25H-NBOMe (hydrochloride)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-20-16-8-9-18(22-3)14(12-16)10-11-19-13-15-6-4-5-7-17(15)21-2;/h4-9,12,19H,10-11,13H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.144