Learn More
2-(2,5-dimetoxi-4-metilfenil)-4,5-dihidro-4,4-dimetiloxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole |
| CAS | 89368-17-2 |
| Fórmula molecular | C14H19NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-oxazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO3/c1-9-6-12(17-5)10(7-11(9)16-4)13-15-14(2,3)8-18-13/h6-7H,8H2,1-5H3 |
| SMILES | COc1cc(C2=NC(C)(C)CO2)c(OC)cc1C |
| Nombre IUPAC | 2-(2,5-dimetoxi-4-metilfenil)-4,4-dimetil-5H-1,3-oxazol |
| Peso molecular (g/mol) | 249.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1365 |