Learn More
2,2'-[5-(Dibromometil)benceno-1,3-diil]bis(2-metilpropanonitrilo), Mikromol™
Descripción
2,2'-[5-(Dibromometil)benceno-1,3-diil]bis(2-metilpropanonitrilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 1027160-12-8 |
| Nombres de analitos o componentes | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H16 Br2 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 5-(Dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(Br)Br |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(dibromometil)fenil]-2-metilpropanonitrilo |
| Mostrar más |