Learn More
Sulfato de 2-(2,5-diaminofenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,5-Diaminophenyl)ethanol sulfate |
| CAS | 93841-25-9 |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 O . H2 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzeneethanol','2,5-diamino-','sulfate (1:1) (salt) (9CI), 2-(2,5-Diaminophenyl)ethanol sulfate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O.H2O4S/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11;1-5(2,3)4/h1-2,5,11H,3-4,9-10H2;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | Nc1ccc(N)c(CCO)c1.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-(2,5-diaminofenil)etanol;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 250.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0623 |