Learn More
2,2'-[5-(Clorometil)benceno-1,3-diil]bis(2-metilpropanonitrilo), Mikromol™
Descripción
2,2'-[5-(Clorometil)benceno-1,3-diil]bis(2-metilpropanonitrilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) |
| CAS | 120511-91-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,2'-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H17 Cl N2 |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(chloromethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(chloromethyl)-α,α,α',α'-tetramethyl- (9CI), 5-(Chloromethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-[5-(Chloromethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17ClN2/c1-14(2,9-17)12-5-11(8-16)6-13(7-12)15(3,4)10-18/h5-7H,8H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C#N)c1cc(CCl)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(clorometil)-5-(1-ciano-1-metil-etil)fenil]-2-metil-propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 260.76 |
| Mostrar más |