Learn More
2-[2-[(5-carboxipentil)amino]-2-oxoetilo]-2-hidroxibutanedioico, TRC
Código de producto. 30350531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350531 10 mg 10 miligramos
30351437 50 mg 50 miligramos
30358206 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30350531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18117510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1675217-42-1
Fórmula molecular C12H19NO8
Peso molecular (g/mol) 305.28
Sinónimo 2-[2-(5-Carboxypentylamino)-2-oxoethyl]malic Acid, 2-(2-((5-Carboxypentyl)amino)-2-oxoethyl)-2-hydroxysuccinic Acid, 3-Hydroxy-3,4-dicarboxy-butanamide-N-hexanoic Acid
Nombre IUPAC 2-[2-(5-carboxipentilamino)-2-oxoetilo]-2-hidroxibutanedioico
SMILES OC(=O)CCCCCNC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-[(5-carboxypentyl)amino]-2-oxoethyl]-2-hydroxybutanedioic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO8/c14-8(13-5-3-1-2-4-9(15)16)6-12(21,11(19)20)7-10(17)18/h21H,1-7H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1111