Learn More
2,2'-[5-(Bromometil)benceno-1,3-diil]bis(2-metilpropanonitrilo), Mikromol™
Descripción
2,2'-[5-(Bromometil)benceno-1,3-diil]bis(2-metilpropanonitrilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-bromomethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 120511-84-4 |
| Nombres de analitos o componentes | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-bromomethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H17 Br N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-(Bromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(bromomethyl)-α,α,α',α'-tetramethyl- (9CI), 5-(Bromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 3,5-Bis(1-cyano-1-methylethyl)benzyl bromide, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)benzyl bromide, 2,2'-[5-(Bromomethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), Anastrozole Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17BrN2/c1-14(2,9-17)12-5-11(8-16)6-13(7-12)15(3,4)10-18/h5-7H,8H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C#N)c1cc(CBr)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(bromometil)-5-(2-cianopropan-2-il)fenil]-2-metilpropanonitrilo |
| Mostrar más |