Learn More
2,2,5,5-tetrametiloxolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,5,5-Tetramethyloxolane |
| CAS | 15045-43-9 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,2,5,5-Tetramethyltetrahydrofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-7(2)5-6-8(3,4)9-7/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CCC(C)(C)O1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,5,5-tetrametiloxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 128.212 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.12 |