Learn More
2,2,5,5-tetrametiloxolan-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,5,5-Tetramethyloxolan-3-one |
| CAS | 5455-94-7 |
| Fórmula molecular | C8H14O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,2,5,5-TetTamethyltetrahydrofuran-3-one, 2,2,5,5-Tetramethyl-3(2H)-furanone, 2,2,5,5-Tetramethyldihydrofuran-3(2H)-one, 2,2,5,5-Tetramethyldihydrofuran-3-one, 2,2,5,5-Tetramethyltetrahydro-3-oxofuran, 2,2,5,5-Tetramethyltetrahydrofuran-3-one, Dihydro-2,2,5,5- tetramethyl-3(2H)-furanone, NSC 5593 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-7(2)5-6(9)8(3,4)10-7/h5H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C1C(C)(C)OC(C)(C)C1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,5,5-tetrametildihidrofurano-3(2H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 142.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.1 |