Learn More
2,2',5,5'-tetrametilbifenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348046 1 g 1 g
11358046 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13330.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3075-84-1 | C16H18 | 210.32 g/mol
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl is used to make other chemicals and as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl
2,2′,5,5′-tetrametilbifenil se utiliza para fabricar otros químicos y como intermedio en los productos famacéuticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3075-84-1
Fórmula molecular C16H18
Peso molecular (g/mol) 210.32
Número MDL MFCD00151846
Clave InChI ZHTROMYSDSTCCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137818
Nombre IUPAC 2-(2,5-dimetril fenil)-1,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)C1=CC(C)=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Punto de fusión 48°C to 51°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2046200
Sinónimo 2,2',5,5'-tetramethylbiphenyl, 2,2',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',5,5'-tetramethyl, biphenyl-, 2,2',5,5'-tetramethyl, 2-2,5-dimethylphenyl-1,4-dimethylbenzene, acmc-20aokf, 2,5,2',5'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,2,2',5,5'-tetramethyl, 2,2',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl #
Punto de ebullición 284°C (732 mmHg)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.32
Porcentaje de pureza 98%