Learn More
2,2,5,5-Tetrametil-3-pirrolina-3-carboxamida, TRC
Código de producto. 30451944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30451944 1 g
30450306 5 g
30453319 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3047501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19805-75-5
Fórmula molecular C9 H16 N2 O
Peso molecular (g/mol) 168.24
Sinónimo 3-Carbamoyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline
Nombre IUPAC 2,2,5,5-tetrametil-1H-pirrol-3-carboxamida
SMILES CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.1263