Learn More
Éster de N-hidroxisuccinimida de ácido 2,2,5,5-tetrametil-3-pirrolin-1-oxil-3-carboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335119 1 g 1 g
15483157 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17667.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37558-29-5 | C13H17N2O5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37558-29-5
Fórmula molecular C13H17N2O5
Número MDL MFCD00066369
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
Punto de fusión 173°C to 177°C
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.29
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino