Learn More
Ácido 2,2,5,5-tetrametil-3-pirrolin-1-oxil-3-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10771062 1 g Frasco de vidrio 1 g
10455851 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10771062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2154-67-8 | C9H14NO3 | 184.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2154-67-8
Fórmula molecular C9H14NO3
Peso molecular (g/mol) 184.22
Número MDL MFCD00041847
Sinónimo 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 202°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino