Learn More
Ácido 2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrolo-3-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrolo-3-acetic Acid |
| CAS | 76194-00-8 |
| Fórmula molecular | C9 H15 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO2/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10-8/h5,10H,1-4H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,5,5-tetrametil-1H-pirrol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 169.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.1103 |