Learn More
2,2,5,5-tetrametil-1,3-ciclohexanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,5,5-Tetramethyl-1,3-cyclohexanedione |
| CAS | 702-50-1 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyldimedone, Dimethyl-methone, NSC 116256, NSC 23390 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-9(2)5-7(11)10(3,4)8(12)6-9/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CC(=O)C(C)(C)C(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,5,5-tetrametilciclohexano-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 168.233 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.115 |