Learn More
2,2',5,5'-tetraclorobifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PCB No. 52 |
| CAS | 35693-99-3 |
| Fórmula molecular | C12 H6 Cl4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl','2,2',5,5'-tetrachloro-, 2,2',5,5'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',5,5'-TCB, 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl, 2,5,2',5'-Tetrachlorobiphenyl, CB 52, CB 52 (polychlorinated biphenyl), K 52, PCB 52, 2,2',5,5'-TetraCB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-11(15)9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)16/h1-6H |
| SMILES | Clc1ccc(Cl)c(c1)c2cc(Cl)ccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,4-dicloro-2-(2,5-diclorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 291.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.9224 |