Learn More
2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ilmetil)benceno-1,3-diil]bis(2-metilpropanonitrilo) (Isoanastrozol), Mikromol™
Descripción
2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ilmetil)benceno-1,3-diil]bis(2-metilpropanonitrilo) (isoanastrozol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoanastrozole |
| CAS | 120511-92-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Isoanastrozole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, 1,3-Benzenediacetonitrile, α,α,α',α'-tetramethyl-5-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)- (9CI), α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), 2,2'-[5-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile) (Isoanastrozole), Isoanastrozole, Anastrozole Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-11-20-21-12-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cnnc2)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(1,2,4-triazol-4-ilmetil)fenil]-2-metilpropanonitrilo |
| Mostrar más |