Learn More
2,2':5',2' '-Tertiofeno, TRC
Código de producto. 30418258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30418258 1 g
1 options
Código de producto. 30418258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1200001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2':5',2' '-Terthiophene
CAS 1081-34-1
Fórmula molecular C12H8S3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2',2' '-Terthiophene, 5-(2-Thienyl)-2,2'-bithiophene, 2,2':5',2' '-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene, Trithiophene, alpha-Terthienyl, alpha-Terthiophene, alpha-Trithienyl
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
SMILES c1csc(c1)c2ccc(s2)c3cccs3
Nombre IUPAC 2,5-ditiofeno-2-iltiofeno
Peso molecular (g/mol) 248.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.9788