Learn More
2,2':5',2'-Terthiophene, MedChemExpress
Código de producto. 16439176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439176 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2048
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2':5',2'-Terthiophene
Forma física Solid
CAS 1081-34-1
Color Green Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H8S3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo α-​Terthiophene α-Terthienyl Trithiophene
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (402.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=CC=C(C3=CC=CS3)S2)=CC=CS1
Peso molecular (g/mol) 248.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.39
Porcentaje de pureza 99.55%