Learn More
2,2':5',2″-Tertiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424130 250 mg 250 miligramos
11412768 1 g 1 g
11422768 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424130 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16748.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
2,2?:5?,2??-Terthiophene undergoes electrochemical copolymerization along with carbazole and in sodium perchlorate/acetonitrile was reported. Electrochromic copolymer based on TTh and 3, 4-ethylenedioxythiophene has been reported. It acts as a monomer precursor for polythiophene and as a dopant for polycarbonate. It may function as a photosensitizer. It also exihibits antifungal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se ha informado de que el 2,2′:5′,2′′-Tertiofeno se somete a una copolimerización electroquímica junto con el carbazol y en el perclorato de sodio/acetonitrilo. Se ha informado del copolímero electrocromático basado en TTh y 3, 4 etilenedioxitiofeno. Actúa como precursor de monómeros para el politiofeno y como dopante para el policarbonato. Puede funcionar como fotosensibilizante. También exhibió su actividad antifúngica.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1081-34-1
Fórmula molecular C12H8S3
Peso molecular (g/mol) 248.376
Número MDL MFCD00012167
Clave InChI KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2':5',2-terthiophene, alpha-terthienyl, alpha-terthiophene, 2,5-di 2-thienyl thiophene, 2,2',5',2-terthienyl, 2,5-bis 2-thienyl thiophene, unii-0p77rau2rr, 2,2'-5',2-terthiophene, 0p77rau2rr, 2,2':5',2-terthienyl
PubChem CID 65067
ChEBI CHEBI:10335
Nombre IUPAC 2,5-ditiofeno-2-iltiofeno
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C3=CC=CS3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2':5',2''-Terthiophene
Punto de fusión 89°C to 94°C
Punto de ebullición 160°C (0.1 mmHg)
Cantidad 250 mg
Beilstein 178604
Índice Merck 14,9174
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.39
Porcentaje de pureza 99%