Learn More
Ácido 2-[[2-[[(4RS)-4-(2-clorofenil)-3-(etoxicarbonil)-5-(metoxicarbonil)-6-metil-1,4-dihidropiridin-2-il]metoxi]etil]carbamoil]benzoico, LoGiCal
Descripción
Ácido 2-[[2-[[(4RS)-4-(2-clorofenil)-3-(etoxicarbonil)-5-(metoxicarbonil)-6-metil-1,4-dihidropiridin-2-il]metoxi]etil]carbamoil]benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-([2-([(4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy)ethyl]carbamoyl)benzoic Acid |
| CAS | 318465-73-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-([2-([(4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy)ethyl]carbamoyl)benzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C28 H29 Cl N2 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Amlodipine Besilate Imp. H (EP), Amlodipine Imp. H (EP), 2-[[2-[[(4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethyl]carbamoyl]benzoic Acid, Amlodipine Besilate Impurity H, Amlodipine Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C28H29ClN2O8/c1-4-39-28(36)24-21(15-38-14-13-30-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(33)34)31-16(2)22(27(35)37-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,31 H,4,13-15H2,1-3H3,(H,30,32)(H,33,34) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)c2ccccc2C(=O)O)NC(=C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[[4-(2-clorofenil)-3-etoxicarbonil-5-metoxicarbonil-6-metil-1,4-dihidropiridin-2-il]metoxi]etilcarbamoil]benzoico |
| Mostrar más |