Learn More
2,2,4-Trimetilpentano, puriss. p.a., ≥99,5% (GC), Solstice
Código de producto. 15643760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15643760 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15643760 Proveedor Fluka N.º de proveedor 322914X2.5L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Puriss. p.a.,≥99,5 % (GC)
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethylpentane
Punto de fusión -107 °C
CAS 540-84-1
Densidad 0,692g/mL a 25 °C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.06
Temperatura de inflamación −12 °C (10,4 °F)
Punto de ignición 745 °F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H18
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Presión de vapor 41mmHg (21 °C)
Número MDL MFCD00008943
Número UN UN1262
Beilstein 1696876
Sinónimo isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
Punto de ebullición 99 °C
Clave InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilpentano
Peso molecular (g/mol) 114.232
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Formula Weight (peso de la fórmula) 114,23g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-trimethylpentane