Learn More
2,2,4-Trimetilpentano, Para el análisis de residuos de pesticidas, Solstice
Código de producto. 15604240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15604240 6 x 1 L paquete de 6
15684230 1 L 1 litro
15694230 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15604240 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 344996X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00€
    129.97€ / paquete de 6
    Ahorro 385.03€
    74% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CHROMASOLV™, para el análisis de residuos de pesticidas
  • Para cromatografía de gases (GC)
  • Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
  • Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-84-1
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL MFCD00008943
Clave InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilpentano
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethylpentane
Densidad 0,692g/mL a 25 °C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.06
Temperatura de inflamación −12 °C (10,4 °F)
Punto de ignición 745 °F
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Presión de vapor 41 mmHg (21 °C)
Número UN UN1262
Beilstein 1696876
Formula Weight (peso de la fórmula) 114,23g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado CROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.