Learn More
2,2,4-trimetilpentano-d18, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,4-Trimethylpentane (D18) |
| CAS | 51685-57-5 |
| Fórmula molecular | C8 D18 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pentane-1,1,1,3,3,4,5,5,5-d9, 2,2,4-tri(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 2,2,4-Tri(methyl-d3)pentane-1,1,1,3,3,4,5,5,5-d9 (ACI), Pentane-1,1,1,2,3,3,5,5,5-d9, tri(methyl-d3)- (7 CI), Pentane-1,1,1,2,3,3,5,5,6-d9, 2,4,4-tri(methyl-d3)- (6 CI), Isooctane-d18, Perdeuterated isooctane, 2,2,4-Trimethylpentane-d18, 2,2,4-Trimethylpentane-D18 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,5,5,5-nonadeuterio-2,4,4-tris(trideuteriometil)pentano |
| Peso molecular (g/mol) | 132.3394 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.2538 g/mol |
| Mostrar más |