Código de producto. 15905620
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
7 litros
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
15905620
7 L
7 litros
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
15905620
Proveedor
Solstice
N.º de proveedor
322917L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
2,2,4-Trimetilpentano, Puriss. pa, ≥ 99,5% (GC).
Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza. Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
2,2,4-Trimethylpentane
pH
No hay datos disponibles
Punto de fusión
-107 °C
CAS
540-84-1
Color
Incolora
Densidad
0,69 g/cm3 (20 °C)
Cantidad
7 L
Temperatura de inflamación
-12 °C
Envase
Lata de acero inoxidable retornable
Forma física
Líquido
Línea de productos
Puriss. Megafonía.
Fórmula molecular
C8H18
Fórmula lineal
(CH3 )2 CHCH2 C(CH3 )3
Presión de vapor
55 hPa (21 °C)
Número MDL
MFCD00008943
Viscosidad
No hay datos disponibles
Número UN
UN1262
Beilstein
1696876
Sinónimo
Isooctane
Punto de ebullición
99 °C (1,013 hPa)
Clave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
Nombre IUPAC
2,2,4-trimetilpentano
Peso molecular (g/mol)
114.23
Porcentaje de pureza
≥99.50%
Grado
ACS
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .