Learn More
2,2,4-trimetilpentano, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10414521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10414521 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10586412 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10591804 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10414521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424565000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.10€
    41.80€ / 500 ml
    Ahorro 1.30€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-84-1
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL MFCD00008943
Clave InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilpentano
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Punto de fusión -107.0°C
Nombre de nota For analysis ACS
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.6900g/mL
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación −12°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3915
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.69
Ácido valorable 0.0003 meq/g max.
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Viscosidad 0.51 mPa.s (22°C)
Beilstein 01, IV, 439
Índice Merck 15, 5239
Punto de ebullición 98.0°C to 99.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, soluble in benzene, toluene, xylene, chloroform,, dmf, ether, ccl4 and cs2, miscible with acetone, soluble in oils except castor oil
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.