Learn More
2,2,4-trimetil-6(2H)-quinolinona 1-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,4-Trimethyl-6(2H)-quinolinone 1-Oxide |
| CAS | 72107-10-9 |
| Fórmula molecular | C12H13NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,2,4-Trimethyl-6(2H)-quinolinone-1-oxide, 6-Desethoxy-6-oxo-dehydroethoxyquin-N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO2/c1-8-7-12(2,3)13(15)11-5-4-9(14)6-10(8)11/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | O=C1C=CC(C2=C1)=N(C(C)(C)C=C2C)=O |
| Nombre IUPAC | 2,2,4-trimetil-1-oxidoquinolin-1-io-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 203.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0946 |