Learn More
2,2,4-Trimetil-1,3-pentanodiolmono(2-metilpropanoato), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10771832 500 g Frasco de vidrio 500 g
10589993 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10771832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422015000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 25265-77-4 | C12H24O3 | 216.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25265-77-4
Fórmula molecular C12H24O3
Peso molecular (g/mol) 216.32
Número MDL MFCD00148967
Clave InChI DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
Nombre IUPAC (3-hidroxi-2,2,4-trimetilpentil) 2-metilpropanoato
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 244.0°C
Temperatura de inflamación 114°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (sum two isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4400 to 1.4420
Cantidad 500 g
Gravedad específica 0.95
Viscosidad 16 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.32
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido