Learn More
2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol |
| CAS | 144-19-4 |
| Fórmula molecular | C8 H18 O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-Trimethylpentan-1,3-diol, Nexcoat 795, NSC 6368, TMPD (alcohol), 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, NSC 6368, Nexcoat 795, TMPD (Alcohol) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)C(O)C(C)(C)CO |
| Nombre IUPAC | 2,2,4-trimetilpentano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.227 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.1307 |