Learn More
2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol, TRC
Código de producto. 30456939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456939 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30456939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796570100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol
CAS 144-19-4
Fórmula molecular C8 H18 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-Trimethylpentan-1,3-diol, Nexcoat 795, NSC 6368, TMPD (alcohol), 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, NSC 6368, Nexcoat 795, TMPD (Alcohol)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3
SMILES CC(C)C(O)C(C)(C)CO
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilpentano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 146.227
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1307