Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15635810 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Envase:
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15635810 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
15625810 1 L Glass bottle 1 litro
15618430 4 L Glass bottle 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15635810 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 53822120L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Mixture of isomers, 99%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25265-77-4
Fórmula molecular C12H24O3
Peso molecular (g/mol) 216.321
Clave InChI DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
Nombre IUPAC (3-hidroxi-2,2,4-trimetilpentil) 2-metilpropanoato
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate
Punto de fusión -50°C
Color Incolora
Densidad 0.95g/mL at 25°C
Punto de ebullición 255°C
Punto de ignición 388°C
Envase Lata de acero inoxidable
Fórmula lineal (CH3)2CHCH[O(R)]C(CH3)2CH2O(R), R=-COCH(CH3)2 or H
Cantidad 20 L
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.32g/mol
Presión de vapor 0.01mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 99%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.