Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 99%, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals ProductosDescripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate |
| Punto de fusión | -50°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.95g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 255°C |
| Punto de ignición | 388°C |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHCH[O(R)]C(CH3)2CH2O(R), R=-COCH(CH3)2 or H |
| Cantidad | 1 L |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Show More |