Learn More
2,2,4-Trimetil-1,3-pentanodiol diisobutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637411 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10160991 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10637411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422000010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6846-50-0 | C16H30O4 | 286.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6846-50-0
Fórmula molecular C16H30O4
Peso molecular (g/mol) 286.4
Número MDL MFCD00059267
Clave InChI OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, kodaflex txib, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diyl bis 2-methylpropanoate, txib, propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-1-methylethyl-1,3-propanediyl ester, 2,2,4-trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate, isobutyric acid, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ester, dsstox_cid_7635
PubChem CID 23284
Nombre IUPAC [2,2,4-trimetil-3-(2-metilpropanoiloxi)pentil] 2-metilpropanoato
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 280.0°C
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 9399
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.