Learn More
2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol-d6, TRC
Código de producto. 30451209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451209 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30451209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7965722.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-d6
CAS 2512193-15-4
Fórmula molecular C8H12D6O2
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3/i3D3,4D3
SMILES OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO)C(C)C
Nombre IUPAC 4-metil-2,2-bis(metil-d3)pentano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 152.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17