Learn More
2,2,4-trimetil-1,3-dioxolano, TRC
Código de producto. 30450422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450422 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30450422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8965902.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
CAS 1193-11-9
Fórmula molecular C6H12O2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC1COC(O1)(C)C
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetil-1,3-dioxolano
Peso molecular (g/mol) 116.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837