Learn More
2,2,4-trimetil-1,3-dioxolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 1193-11-9 |
| Fórmula molecular | C6H12O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1COC(O1)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2,4-trimetil-1,3-dioxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 116.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |
Título del producto
Ser du en mulighed for forbedring?