Learn More
2,2,4-trimetil-1,3-dioxolano, TRC
Código de producto. 30453609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453609 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30453609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT896590250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
CAS 1193-11-9
Fórmula molecular C6H12O2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC1COC(O1)(C)C
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetil-1,3-dioxolano
Peso molecular (g/mol) 116.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837