Learn More
2,2,4-Trimetil-1,3-dioxolano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434857 25 g 25 g
11444857 100 g 100 g
11454857 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21823.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1193-11-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-11-9
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00090841
Clave InChI ALTFLAPROMVXNX-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 62384
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetil-1,3-dioxolano
SMILES CC1COC(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Densidad 0.897
Punto de ebullición 98°C
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3271
Sinónimo propylene glycol acetone ketal, 1,3-dioxolane, 2,2,4-trimethyl, acetone propylene glycol acetal, 1,3-dioxolane,2,2,4-trimethyl, fema no. 3441, 2,2,4-trimethyl-1,3-oxacyclopentane, 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxacyclopentane, propylene glycol acetonide, 1,2-propanediol acetonide, 2,2,4-trimethyldioxolane
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%