Learn More
2,2,4-Trimetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,4-Trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 4497-58-9 |
| Fórmula molecular | C12H17N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4-trimethylquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N/c1-9-8-12(2,3)13-11-7-5-4-6-10(9)11/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CC(C)(C)Nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2,2,4-trimetil-3,4-dihidro-1H-quinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 175.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.1361 |