Learn More
2,2,4-triclorodecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,4-Trichlorodecane |
| CAS | 39185-78-9 |
| Fórmula molecular | C10 H19 Cl3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19Cl3/c1-3-4-5-6-7-9(11)8-10(2,12)13/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCC(Cl)CC(C)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2,4-triclorodecano |
| Peso molecular (g/mol) | 245.617 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.055 |